missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin beta 3/CD61, p Tyr785 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18217774 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.05 mL
Tamaño de la unidad:
0.05 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18217774 0.025 mL 25 microlitros
18275490 0.05 mL 0.05 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18217774 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100819950.025ML

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Integrin beta 3/CD61 Polyclonal specifically detects Integrin beta 3/CD61 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Integrin beta 3/CD61 (p Tyr785)
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:1000
Formulación phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, and 50% glycerol. with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P05106
Alias de gen CD61, CD61 antigen, GP3Aplatelet glycoprotein IIIa, GPIIIaintegrin beta-3, integrin, beta 3 (platelet glycoprotein IIIa, antigen CD61), ITG B3, Platelet membrane glycoprotein IIIa
Símbolos de los genes ITGB3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The antiserum was produced against synthesized phosphopeptide derived from human Integrin 3 around the phosphorylation site of tyrosine 785 (I-T-YP-R-G).
Peso molecular del antígeno 110 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cytoskeleton Markers, Phospho Specific, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3690
Especificidad de la prueba Integrin 3 (specific to Phospho-Tyr785) detects endogenous levels of Integrin 3 only when phosphorylated at tyrosine 785.
Especies diana Rat, Mouse, Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.