Learn More
Integrin beta 3/CD61 Antibody (Y2/51), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 18450173 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
100 μg, Alexa Fluor 488
Código de producto.
18450173 100 μg, Alexa Fluor 488
1 options
Código de producto. 18450173 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP254418AF488
Mouse Monoclonal Antibody
Integrin beta 3/CD61 Monoclonal antibody specifically detects Integrin beta 3/CD61 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Integrin beta 3/CD61
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon Y2/51
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CD61, CD61 antigen, GP3Aplatelet glycoprotein IIIa, GPIIIaintegrin beta-3, integrin, beta 3 (platelet glycoprotein IIIa, antigen CD61), ITG B3, Platelet membrane glycoprotein IIIa
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Phytohemagglutinin (PHA)-stimulated peripheral blood cells
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3690
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ