Learn More
Integrin beta 1/CD29 Antibody (P5D2), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Código de producto. 18676433 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18676433 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18676433 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB17781A
Mouse Monoclonal Antibody
Integrin beta 1/CD29 Monoclonal antibody specifically detects Integrin beta 1/CD29 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Blockade of Receptor-ligand Interaction, Immunocytochemistry, CyTOF, Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Integrin beta 1/CD29
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Blockade of Receptor-ligand Interaction, Immunocytochemistry, CyTOF, Gene Knock-Out
Clasificación Monoclonal
Clon P5D2
Conjugado APC
Dilución Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Blockade of Receptor-ligand Interaction, Immunocytochemistry, CyTOF-ready, Knockout Validated
Formulación PBS
Alias de gen CD29, CD29 antigen, Fibronectin receptor subunit beta, FNRBVLAB, GPIIA, integrin beta-1, integrin VLA-4 beta subunit, integrin, beta 1 (fibronectin receptor, beta polypeptide, antigen CD29 includesMDF2, MSK12), MDF2, MSK12, very late activation protein, beta polypeptide, VLA-4 subunit beta, VLA-BETA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human skin keratinocytes
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Neuronal Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3688
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.