missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin beta 1/CD29 Antibody (P4C10), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18142939 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18142939 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18142939 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP236561APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Integrin beta 1/CD29 Monoclonal specifically detects Integrin beta 1/CD29 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Integrin beta 1/CD29
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon P4C10
Conjugado APC
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CD29, CD29 antigen, Fibronectin receptor subunit beta, FNRBVLAB, GPIIA, integrin beta-1, integrin VLA-4 beta subunit, integrin, beta 1 (fibronectin receptor, beta polypeptide, antigen CD29 includesMDF2, MSK12), MDF2, MSK12, very late activation protein, beta polypeptide, VLA-4 subunit beta, VLA-BETA
Símbolos de los genes ITGB1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HT1080 cells human fibrosarcoma
Peso molecular del antígeno 88 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cytokine Research, Cytoskeleton Markers, Embryonic Stem Cell Markers, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Neuronal Cell Markers, Neuronal Stem Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3688
Especificidad de la prueba Epitope is not trypsin sensitive.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.