missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha V/CD51 Antibody (ITGAV/1610), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18699328 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18699328 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18699328 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308290PE

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Integrin alpha V/CD51 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha V/CD51 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Integrin alpha V/CD51
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon ITGAV/1610
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen antigen identified by monoclonal L230, CD51, CD51 antigen, integrin alpha-V, integrin, alpha V (vitronectin receptor, alpha polypeptide, antigen CD51), MSK8, Vitronectin receptor subunit alpha, VNRADKFZp686A08142
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human full-length Integrin alpha V/CD51 protein (Uniprot: P06756)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Angiogenesis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Immunology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3685
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.