missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha V beta 5 Antibody (P5H9), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18594597 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18594597 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18594597 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB2528M

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Integrin alpha V beta 5 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha V beta 5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Adhesion Blockade, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Integrin alpha V beta 5
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Adhesion Blockade, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon P5H9
Conjugado DyLight 594
Dilución Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Adhesion Blockade, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD51, integrin subunit alpha V, ITGAV, MSK8, VNRA, VTNR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HT1080 human fibrosarcoma cell line
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3685
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.