missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha 4/CD49d Antibody (Natalizumab), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18642171 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18642171 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18642171 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP275916H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

Integrin alpha 4/CD49d Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 4/CD49d in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Integrin alpha 4/CD49d
Aplicaciones Flow Cytometry, Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon Natalizumab
Conjugado HRP
Dilución Flow Cytometry, Block/Neutralize
Formulación PBS
Alias de gen 269C wild type, CD49 antigen-like family member D, CD49d, CD49d antigen, CD49Dantigen CD49D, alpha-4 subunit of VLA-4 receptor, IA4, integrin alpha 4, integrin alpha-4, integrin alpha-4 subunit, Integrin alpha-IV, integrin, alpha 4 (antigen CD49D, alpha 4 subunit of VLA-4 receptor), MGC90518, very late activation protein 4 receptor, alpha 4 subunit, VLA-4 subunit alpha
Especie del huésped Human
Inmunógeno The RAMOS cell line, a non-EBV releasing cell line, injected into mice.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Growth and Development, Lysosome Markers, Mast Cell Markers, Membrane Trafficking and Chaperones, Microautophagy, Neuronal Cell Markers, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3676
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG4 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.