missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha 4/CD49d Antibody (44H6) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18054346 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18054346 0.025 mg 25 microgramos
18037845 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18054346 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100649030.025MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Integrin alpha 4/CD49d Monoclonal specifically detects Integrin alpha 4/CD49d in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry-Paraffin (Negative).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Integrin alpha 4/CD49d
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 44H6
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:40, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:50-1:100, Immunohistochemistry-Paraffin (Negative)
Formulación PBS (pH 7.2) with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P13612
Alias de gen 269C wild type, CD49 antigen-like family member D, CD49d, CD49d antigen, CD49Dantigen CD49D, alpha-4 subunit of VLA-4 receptor, IA4, integrin alpha 4, integrin alpha-4, integrin alpha-4 subunit, Integrin alpha-IV, integrin, alpha 4 (antigen CD49D, alpha 4 subunit of VLA-4 receptor), MGC90518, very late activation protein 4 receptor, alpha 4 subunit, VLA-4 subunit alpha
Símbolos de los genes ITGA4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HOON pre-B leukemia cell line
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Markers, Cytoskeleton Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3676
Especificidad de la prueba NB100-64903 recognizes CD49d, also known as Integrin alpha 4, which associates with either CD29 (integrin beta 1) or integrin beta 7. CD49d is a 150kD molecule, which may be cleaved to 80kD and 70kD fragments. It is expressed by lymphocytes, monocytes, eosinophils and thymocytes. VLA-4 mediates cell adhesion to VCAM-1 and fibronectin. 44H6 induces homotypic aggregation.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.