Learn More
Integrin alpha 3/CD49c Antibody (P1B5), R&D Systems™
Código de producto. 18613965 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mg
Tamaño de la unidad:
0.20 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18613965 0.2 mg 0.20 miligramo
1 options
Código de producto. 18613965 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP321459
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Integrin alpha 3/CD49c Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 3/CD49c in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antígeno Integrin alpha 3/CD49c
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon P1B5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen antigen identified by monoclonal J143, CD49 antigen-like family member C, CD49c, CD49c antigen, FLJ34631, FLJ34704, FRP-2, Galactoprotein B3, GAP-B3, GAPB3CD49C, integrin alpha-3, integrin, alpha 3 (antigen CD49C, alpha 3 subunit of VLA-3 receptor), MSK18, VCA-2, very late activation protein 3 receptor, alpha-3 subunit, VL3A, VLA-3 subunit alpha, VLA3a
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Non-trypsinized HT-1080 cells
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.2 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3675
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Línea de productos Novus
Afficher plus Afficher moins