Learn More
Insulin Rabbit anti-Human, Mouse, Porcine, Bovine, Rabbit, Clone: IRDN/1980R, R&D Systems™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Insulin Monoclonal specifically detects Insulin in Human, Mouse, Porcine, Bovine, Rabbit samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Insulin |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | IRDN/1980R |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL |
| Formulación | 10 mM PBS with 0.05% BSA |
| Alias de gen | IDDM2, ILPR, insulin, IRDN, MODY10, proinsulin |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |