Learn More
Insulin R/CD220 Antibody (INSR/2277R), PerCP, R&D Systems™
Código de producto. 18604318 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18604318 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18604318 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308838PCP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Insulin R/CD220 Monoclonal antibody specifically detects Insulin R/CD220 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Insulin R/CD220
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon INSR/2277R
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen CD 220, CD220, CD220 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, HHF5, insulin receptor, IR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment of extracellular domain of human Insulin Receptor alpha (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P06213)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3643
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus