missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Insulin Antibody (SPM531) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498561 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498561 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498561 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2347800.1mg
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    647.00€
    611.10€ / 0.1 miligramos
    Ahorro 35.90€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Insulin Monoclonal specifically detects Insulin in Bovine, Human, Pig, Rabbit, Rat samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Insulin
Aplicaciones CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SPM531
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.5-1 μg/million cells, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5-1 μg/mL, CyTOF-ready
Formulación 10 mM PBS
Alias de gen IDDM2, ILPR, insulin, IRDN, MODY10, proinsulin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length (1-84 amino acid) Purified pig insulin, conjugated to KLH (Uniprot: P01308)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3630
Especies diana Bovine, Human, Pig, Rabbit, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C to -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.