Learn More
Speirs Robertson™ Plataforma de aislamiento de instrumentos
Código de producto. 11969434
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
30 x 45 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
11969434 30 x 45 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11969434 Proveedor Speirs Robertson™ N.º de proveedor AMDSR 90x75SS
Fecha estimada de envoi: 03-02-2027
Mejora el rendimiento de los instrumentos sensibles protegiéndolos de las vibraciones. La plataforma de aislamiento de instrumentos Speirs Robertson™ es fácil de instalar, fácil de usar y no requiere mantenimiento.
  • Aisladores de sorbothane
  • Mejore el rendimiento del instrumento eliminando las vibraciones
  • Adecuado para instrumentos de hasta 25 kg
  • Combinación de aisladores y aislamiento acústico, construcción en capas
  • Encimera de acero inoxidable sin uniones de calidad farmacéutica (acabado Ra 0.3)
  • Resistente a productos químicos y fácil de limpiar
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 30 x 45 mm