Learn More
3M™ Toallitas para eliminación instantánea de microbios
Descripción
- Atrapan, retienen y eliminan rápidamente el 99,9 % de los microbios, incluido el SARS-CoV-2*
- Eliminan casi toda la contaminación cruzada
- Funciona únicamente con agua: no se necesitan desinfectantes ni PPE específicos
- Se eliminan fácilmente a medida que se limpia, sin tiempo de permanencia
- También funciona con desinfectantes cuaternarios
- Recipientes rellenables para reducir los residuos
- Si se secan las toallitas, simplemente añada agua
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallita |
| Longitud (imperial) | 7,7 in |
| Longitud (métrico) | 195 mm |
| Anchura (imperial) | 10 in |
| Anchura (métrico) | 254 mm |
| Certificaciones/conformidad | FR/GE |
| Dimensiones (L x An) | 195 mm x 254 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación de microbios |
| Cantidad de embalaje | 85 hojas/recipiente, 4 recipientes/caja |
*Based on third party testing with water only.