Description
- Screening proteins from various mouse tissues
- Contains 11 mouse tissue lysates (20μg total protein per lane) on 4-20% Tris-Glycine mini gel
- Prepared from resolution by SDS-PAGE at 125V for 1 hour
- Proteins are electro-blotted for 2 hours at 25V onto PVDF membrane
- Stained with amido black for visualization of proteins
Applications:
Screening proteins from various mouse tissues
Spécification
Spécification
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-Page |
| Cantidad | 1 membrana |
| Material | PVDF |
| Línea de productos | Novus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?