missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human INSR, GST Tag Recombinant Protein

Código de producto. 11533527
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11533527 10 μg 10 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11533527 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PV3781

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 μg, 10 μg and 20 μg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots, aliquots below 20 μL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. Protein Form: Cytoplasmic

INSR is a receptor tyrosine kinase. Binding of insulin to the extracellular domain of INSR stimulates glucose uptake. INSR and IGF-1 receptors share major structural and functional similarity. The earliest cellular response to insulin stimulation is autophosphorylation of tyrosine in INSR. In humans, the INSR gene is located on chromosome 19. Defects in INSR are the cause of various insulin resistance syndromes and IGF-1R defects may also cause some forms of growth retardation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P06213
Concentración See Label
Para utilizar con (aplicación) Kinase Assay
Formulación 50 mM tris HCl with 0.02% Triton X-100, 0.5 mM EDTA, 150 mM NaCl, 2 mM DTT, 50% glycerol and no preservative; pH 7.5
ID de gen (Entrez) 3643
Peso molecular 71.5 kDa
Nombre Human INSR, GST Tag
Cantidad 10 μg
Estado normativo For research use only. Not for use in diagnostic procedures
Alias de gen 4932439J01Rik; CD 220; CD220; CD220 antigen; CD220 beta; CD221; D630014A15Rik; HHF 5; HHF5; IGF-I receptor; INSR; Insulin receptor; insulin receptor preproprotein; Insulin receptor subunit alpha; Insulin receptor subunit beta; IR; IR 1; IR beta; IR1; IR-1; IR-A; IR-B
Nombre común INSR
Familia Quinasa Insulin & IGF receptor
Longitud de la proteína 1011-1382
Tipo de producto INSR Recombinant Human Protein
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST-tag
Contenido y almacenamiento -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión Insect cells
Familia de proteínas Kinase and inhibitors
Formulario Liquid
Subtipo de proteína Receptor tyrosine kinases
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.