Learn More
Micronova™ Espejo de inspección con placa inferior de plástico
Código de producto. 15712819 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable, Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
15712819 Acero inoxidable, Polipropileno cada uno
1 options
Código de producto. 15712819 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor QDIST66P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.00€
    308.32€ / paquete de 1
    Ahorro 15.68€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Un espejo de acero inoxidable electropulido con una junta giratoria y un mango de conexión para inspeccionar las zonas de difícil acceso.
  • Un espejo de acero inoxidable muy pulido para inspeccionar las áreas de difícil acceso
  • Cuenta con una conexión giratoria que permite su conexión a mangos fijos y extensibles
  • Esto permite al operador colocar la unidad detrás del equipo y los accesorios para asegurarse de que todas las superficies se han limpiado correctamente
  • El accesorio de linterna opcional es ideal para su uso en depósitos y otras aplicaciones con poca luz
  • Las versiones QD se conectan con los mangos de acero inoxidable de la serie SSU
  • Certifications
    Certificado de conformidad
    Especificaciones
    Tipo de producto Espejo de inspección de ajuste a presión
    Esterilidad No estéril
    Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
    Color-coded No
    Material Acero inoxidable, Polipropileno