missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

INSM1 Antibody (rINSM1/6287), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18584449 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18584449 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18584449 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324265MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

INSM1 Monoclonal antibody specifically detects INSM1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno INSM1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rINSM1/6287
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen IA1IA-1, insulinoma-associated 1, insulinoma-associated protein 1, Zinc finger protein IA-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa81-125) corresponding to the N-terminus of human INSM1
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3642
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.