missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

INPP5F Antibody (OTI1D4) [Biotin], Novus Biologicals™

Código de producto. 30680032 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30680032 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30680032 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345038B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

INPP5F Monoclonal antibody specifically detects INPP5F in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno INPP5F
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1D4
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen EC 3.1.3, EC 3.1.3.-, EC 3.1.3.16, EC 3.1.3.36, FLJ13081, hSac2, Inositol polyphosphate 5-phosphatase F, inositol polyphosphate-5-phosphatase F, KIAA0966MGC59773, MGC131851, phosphatidylinositide phosphatase SAC2, Sac domain-containing inositol phosphatase 2, Sac domain-containing phosphoinositide 5-phosphatase 2, SAC2MSTPO47
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human INPP5F (NP_055752) produced in HEK293T cell.
Método de purificación >95%
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22876
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.