Learn More
INPP5B Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 30557259 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
30557259 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 30557259 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346478
Rabbit Polyclonal Antibody
INPP5B Polyclonal antibody specifically detects INPP5B in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno INPP5B
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, ELISA, Immunohistochemistry 1:20-1:200
Formulación PBS, 50% Glycerol, pH (7.3)
Alias de gen 75kD, EC 3.1.3, inositol polyphosphate-5-phosphatase, 75kDa, MGC65156, MGC71303,5PTase, Phosphoinositide 5-phosphatase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno inositol polyphosphate-5-phosphatase, 75kDa. (Uniprot# P32019)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3633
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG