missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

INPP5A Antibody [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™

Código de producto. 30606013 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30606013 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30606013 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346479CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

INPP5A Polyclonal antibody specifically detects INPP5A in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno INPP5A
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen 43 kDa inositol polyphosphate 5-phophatase, CTCL tumor antigen HD-CL-02,5PTASE, DKFZp434A1721, EC 3.1.3.56, inositol polyphosphate-5-phosphatase, 40kD, inositol polyphosphate-5-phosphatase, 40kDa, inositol trisphosphate-5-phosphatase, 40kD, InsP3 5-phosphatase, MGC116947,5PTase, MGC116949, type I inositol-14,5-trisphosphate 5-phophatase, type I inositol-14,5-trisphosphate 5-phosphatase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno inositol polyphosphate-5-phosphatase, 40kDa. (Uniprot# Q14642)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Phosphatase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3632
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.