Descripción
INPP4B Monoclonal antibody specifically detects INPP4B in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | INPP4B |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | S08-7C7 |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA |
| Alias de gen | inositol polyphosphate-4-phosphatase, type II, 105kDa, type II inositol-3,4-bisphosphate 4-phosphatase |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthetic peptide of human INPP4B (Uniprot # O15327) |
| Mostrar más |