Learn More
Inosina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10152490 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
250 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10152490 10 g Frasco de vidrio 10 g
10396560 25 g Frasco de vidrio 25 g
10794431 100 g Frasco de vidrio 100 g
10553884 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10152490 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122250100
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 58-63-9 | C10H12N4O5 | 268.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-63-9
Fórmula molecular C10H12N4O5
Peso molecular (g/mol) 268.23
Número MDL MFCD00066770
Clave InChI UGQMRVRMYYASKQ-YPLCUDRINA-N
Sinónimo inosine, hypoxanthosine, ribonosine, atorel, oxiamin, trophicardyl, selfer, pantholic-l, panholic-l, hypoxanthine riboside
PubChem CID 6021
ChEBI CHEBI:17596
Nombre IUPAC 9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-3H-purin-6-ona
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Inosine
Absorbancia 1.65 to 1.77 (A250/A260), 0.22 to 0.26 (A280/A260)
Punto de fusión 212°C to 213°C
Color Blanco
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 31, 25
Índice Merck 15, 5018
Condición de rotación específica − 49.20 (18.00°C c=1,H2O)
Rotación específica -49.2
Información de solubilidad Solubility in water: 2.1g/100 mL (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol
Espectrofotometría 98 to 102% (lambda max. 248.5nm,pH 7) Molar absorptivity 12200+/-2%,on dry substance
Transmitancia 98% min. (c=1, H2O, 430nm, 1cm cell)
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino