Learn More
Eppendorf™ Congeladores verticales Innova
Description
- Los paneles de aislamiento de vacío permiten aumentar la capacidad interna con el mismo tamaño que los congeladores con espuma tradicionales
- Las puertas interiores tienen juntas y también están aisladas creando 3 compartimentos separados que minimizan la pérdida de aire frío mientras se accede a las muestras
- Panel de control LED con montaje rebajado, a la altura de los ojos y fácil de leer y estado de alarma con sistema de diagnóstico SMART PLUS™ integrado
- El sistema de diagnóstico SMART PLUS muestra códigos de error que permiten realizar diagnósticos precisos por parte de los ingenieros por teléfono, lo que le permite ahorrar tiempo y dinero
- Se puede regular la altura de cada estante para obtener una flexibilidad de almacenamiento adicional
- Venteo de vacío especial con émbolo situado ergonómicamente a nivel de la cintura para proporcionar un acceso inmediato al congelador
- Las puertas interiores se pueden quitar rápidamente sin la necesidad de herramientas para una descongelación más rápida y sencilla
- Interior completo de acero inoxidable para facilitar la limpieza durante el mantenimiento y los ciclos de descongelación; exterior de acero con revestimiento de polvo
- Las juntas especiales de la puerta exterior de baja temperatura permiten que las juntas se mantengan flexibles a – 86 °C y evitan la acumulación de hielo, para un acceso fácil a las muestras
- Protección por contraseña de los puntos de ajuste de alarma y temperatura para evitar cambios no autorizados en la configuración
Specifications
Specifications
| Tipo | Congelador |
| Capacidad (métrico) | 535 l |
| Intervalo de temperatura | -86 °C |
| Puertas interiores | Sí |
| Aislamiento | Vacío, espuma de poliuretano |
| Estantes con puerta | Sí |
| Modelo | Vertical, U535 |
| Para utilizar con (equipo) | Los ultracongeladores son adecuados para el almacenamiento y la conservación de todo tipo de materiales biológicos/muestras: Bacterias, células, esporas, polen, protozoos, componentes sanguíneos, ADN, tejido utilizado solo en investigación, preservación de productos químicos o material t |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 61,5 × 64 × 136,5 cm |
| Fondo exterior (métrico) | 86,7 cm |
| Show More |