Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos de pH InLab™ Pure
Código de producto. 11384213 Tienda Mettler Toledo Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
Clavija múltiple
S7
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de conector unitSize
11384213 Clavija múltiple cada uno
15559601 S7 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11384213 Proveedor METTLER TOLEDO™ N.º de proveedor 51344172
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Electrodo de vidrio para pH diseñado para muestras con bajas concentraciones de iones, como agua ultrapura y agua desionizada.
  • Para usar con METTLER TOLEDO SevenExcellence y SevenCompact metros así como otras marcas. Es posible que se necesiten cables de conexión.
  • Gestión inteligente de sensores (ISM ) Los electrodos capturan y guardan datos de calibración, que luego son reconocidos automáticamente por el medidor una vez conectados.
  • Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
  • Compatible con InMotion Muestreador automático para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicaciones destacadas
  • Agua pura
  • Ultrapure agua
  • Agua desionizada
  • Agua residual
  • Solución altamente salina, agua de mar
  • Baja fuerza iónica
Accesorios& Cuidado
  • Junta de manguito de vidrio fija
  • Vidrio de membrana LoT
  • InLab Puro: recargable FRISCOLYT-B™ (51343185) - Mantenga la sonda llena de electrolito para obtener resultados precisos
  • InLab Pure Pro-ISM: recargable 3M KCl (51350072): mantenga la sonda llena de electrolito para obtener resultados precisos
  • Almacenar en 3M KCl (51350072) o InLab Solución de almacenamiento (30111142)
  • Recomendado para usar con METTLER TOLEDO tampones (sobres: 51302080, frascos: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Electrodo de pH InLab Pure Pro-ISM
Tipos de conector Clavija múltiple
Junta Funda de vidrio inmóvil
Material Vidrio
Intervalo de pH De 1 a 11
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 80 °C
Tipo Electrodo combinado
Tipo de solución de llenado Referencia de KCI de 3 mol/l, puente de KCI de 1 mol/l
Para utilizar con (aplicación) Medición de muestras a bajas temperaturas o con baja concentración de iones
Para utilizar con (equipo) De clavija múltiple a BNC/RCA (30281896)
Incluye Sonda de temperatura ISM
Referencia interna ARGENTHAL con trampa Ag+
Membrana Vidrio LoT
Modelo InLab™ Pure Pro-ISM
Sonda NTC 30 kω
Requisitos de almacenamiento 3mol KCl
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32 °F a 176 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 80 °C
Longitud (imperial) 6,7 in
Longitud (métrico) 170 mm
Diámetro (imperial) 0,47 in
Diámetro del cuerpo (métrico) 12 mm