Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos de pH InLab ™ Expert
Código de producto. 10447144
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC/RCA IP67, RCA IP67
BNC/RCA, RCA
Clavija múltiple
DIN 19262, Conector banana de 4 mm
S7
Incluye:
Sonda de temperatura
Sonda de temperatura (NTC30)
Sonda de temperatura ISM
Sonda de temperatura Pt1000
Sólo electrodo
Longitud del cable (métrico):
1,2 m
1,8 m
10 m
2 m
2 m
Sin cable
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de conector Incluye Longitud del cable (métrico) unitSize
10447144 BNC/RCA IP67, RCA IP67 Sonda de temperatura 2 m cada uno
10454353 Clavija múltiple Sonda de temperatura (NTC30) Sin cable cada uno
10009552 S7 Sólo electrodo Sin cable cada uno
10610904 DIN 19262, Conector banana de 4 mm Sonda de temperatura Pt1000 1,2 m cada uno
10040073 BNC/RCA, RCA Sonda de temperatura ISM 2 m cada uno
10454543 Clavija múltiple Sonda de temperatura Pt1000 Sin cable cada uno
10660324 BNC/RCA, RCA Sonda de temperatura 1,2 m cada uno
10431435 BNC/RCA IP67, RCA IP67 Sonda de temperatura ISM 1,8 m cada uno
10594925 BNC/RCA IP67, RCA IP67 Sonda de temperatura ISM 10 m cada uno
11394203 BNC/RCA, RCA Sonda de temperatura ISM 1,2 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10447144 Proveedor METTLER TOLEDO™ N.º de proveedor 51340288
Ahorros en análisis de aguas residuales
Usar código promocional 28023
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Un electrodo de pH combinado con PEEK Eje de plástico para mayor durabilidad química y mecánica, y cable fijo. Diseñado para una gran variedad de aplicaciones.
Ideales para muestras críticas como suspensiones o muestras de composición desconocida. Los electrodos combinados de pH/ATC y pH Mettler Toledo serie Expert con unión abierta ponen el electrodo de referencia en contacto directo con el medio medido, lo que elimina la posibilidad de contaminación u obstrucción.
  • Para usar con METTLER TOLEDO SevenExcellence , SevenCompact y medidores portátiles así como otras marcas. Es posible que se necesiten cables de conexión.
  • Cuenta con una PEEK Eje de plástico para entornos hostiles y no requiere mantenimiento.
  • Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
  • Compatible con InMotion Muestreador automático para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicaciones destacadas
  • Laboratorio general
  • Bebidas
  • Agua residual
  • Sólidos suspendidos
  • Medioambiente
  • Compatibilidad con TRIS
Accesorios& Cuidado
  • Junta abierta y no rellenable: no se requieren electrolitos adicionales
  • Almacenar en 3M KCl (51350072) o InLab Solución de almacenamiento (30111142)
  • Recomendado para usar con METTLER TOLEDO tampones (sobres: 51302080, frascos: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector BNC/RCA IP67, RCA IP67
Junta Cerámica
Material PEEK
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 100 °C
Tipo Electrodo combinado, sonda de temperatura integrada
Tipo de solución de llenado Polímero Xerolyt
Para utilizar con (aplicación) Emulsiones, suspensiones, aguas efluentes y soluciones que contienen proteínas y sulfuros
Para utilizar con (equipo) Cable fijo al sensor
Incluye Sonda de temperatura
Referencia interna ARGENTHAL
Membrana U Glass
Modelo InLab Experto Go
Sonda NTC 30 kilohmios
Tiempo de respuesta < 20 s
Requisitos de almacenamiento FRISCOLYT-B
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32 °F a 212 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 60 °C
Longitud (imperial) 4,7 in
Longitud del cable (imperial) 78,7 in
Longitud (métrico) 120 mm
Longitud del cable (métrico) 2 m
Diámetro (imperial) 0,47 in
Diámetro (métrico) 12 mm