Learn More
Thermo Scientific™ Revestimientos del orificio de inyección para instrumentos Agilent GC
Código de producto. 10733667 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,2 mm
2 mm
2 mm
2,3 mm
4 mm
5,2 mm
Material de embalaje:
Lana de cuarzo
Ninguno
Sin embalaje
Product Type:
FAST FocusLiner dividido/sin división
Fast FocusLiner con división/sin división
FocusLiner dividido/sin división
Revestimiento Cyclosplitter
Revestimiento con división/sin división con cuello de cisne embutido
Revestimiento de cuello de cisne sencillo
Revestimiento dividido/sin división
Revestimiento dividido/sin división Fast FocusLiner con junta cónica individual
Revestimiento dividido/sin división FocusLiner con junta cónica individual
Revestimiento dividido/sin división con cuello de cisne embutido
Revestimiento dividido/sin división con doble junta cónica
Revestimiento dividido/sin división con junta cónica individual
Revestimiento recto directo
Revestimiento recto dividido para instrumentos Agilent
Revestimiento sin división con junta cónica individual
Septum recto dividido
Septum recto sin división
Cantidad:
5
25
Tamaño de la unidad:
25 PCS
5 PCS
paquete de 25
paquete de 5
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Material de embalaje Product Type Cantidad unitSize
10733667 4 mm Lana de cuarzo FocusLiner dividido/sin división 25 25 PCS
10253753 4 mm Lana de cuarzo FocusLiner dividido/sin división 5 paquete de 5
10239644 4 mm Lana de cuarzo Septum recto dividido 25 paquete de 25
10515435 2,3 mm Lana de cuarzo Fast FocusLiner con división/sin división 5 paquete de 5
10533615 4 mm Sin embalaje Septum recto dividido 5 paquete de 5
10418484 4 mm Lana de cuarzo Revestimiento con división/sin división con cuello de cisne embutido 5 paquete de 5
10479614 4 mm Lana de cuarzo Revestimiento dividido/sin división FocusLiner con junta cónica individual 25 paquete de 25
10545435 4 mm Lana de cuarzo Revestimiento dividido/sin división FocusLiner con junta cónica individual 5 paquete de 5
10639485 1,2 mm Ninguno Revestimiento recto directo 5 paquete de 5
10140893 4 mm Ninguno Revestimiento dividido/sin división con junta cónica individual 5 paquete de 5
10555435 4 mm Ninguno Revestimiento dividido/sin división con doble junta cónica 5 paquete de 5
10743667 2,3 mm Lana de cuarzo Revestimiento dividido/sin división Fast FocusLiner con junta cónica individual 25 paquete de 25
10269594 5,2 mm Ninguno Revestimiento de cuello de cisne sencillo 5 5 PCS
10107514 5,2 mm Ninguno Revestimiento Cyclosplitter 5 5 PCS
10609675 5,2 mm Lana de cuarzo Revestimiento dividido/sin división 5 paquete de 5
10415923 4 mm Lana de cuarzo Septum recto dividido 5 5 PCS
10525625 2 mm Lana de cuarzo Septum recto sin división 5 paquete de 5
10016064 2,3 mm Lana de cuarzo FAST FocusLiner dividido/sin división 25 paquete de 25
10279404 4 mm - Revestimiento recto dividido para instrumentos Agilent 25 paquete de 25
10438854 4 mm Lana de cuarzo Revestimiento dividido/sin división con cuello de cisne embutido 25 paquete de 25
10611216 2 mm Ninguno Revestimiento dividido/sin división con cuello de cisne embutido 5 paquete de 5
10289214 1,2 mm Ninguno Revestimiento recto directo 25 paquete de 25
10722137 4 mm Ninguno Revestimiento dividido/sin división con junta cónica individual 25 paquete de 25
10732137 4 mm Ninguno Revestimiento dividido/sin división con doble junta cónica 25 paquete de 25
10055694 2,3 mm Ninguno Revestimiento dividido/sin división Fast FocusLiner con junta cónica individual 5 paquete de 5
16875951 4 mm Lana de cuarzo Revestimiento sin división con junta cónica individual 25 paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Código de producto. 10733667 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 453A1252
Ahorre hasta un 60 % en productos esenciales para las análisis por contrato
Usar código promocional 28025
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 18-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos revestimientos del orificio de inyección para optimizar el rendimiento de los instrumentos Agilent GC.
Optimice el rendimiento de los sistemas GC Agilent™ con nuestros revestimientos de puertos de inyección Thermo Scientific™ diseñados específicamente para instrumentos Agilent. Estos revestimientos de inyección, altamente desactivados y producidos para ofrecer tolerancias exigentes garantizan una reproducibilidad excepcional.
  • Vidrio de borosilicato altamente desactivado
  • Material de embalaje de lana de cuarzo
  • D.I. × D.E. × L: 4 × 6,3 × 78,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Split
Cantidad 25
Longitud (métrico) 78,5 mm
Material de embalaje Lana de cuarzo
Product Type FocusLiner dividido/sin división
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Diámetro exterior (imperial) 6,3 mm
Para utilizar con (equipo) Orificio de inyección para GC
Material de revestimiento Vidrio de borosilicato altamente desactivado
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.