missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Inhibition and Production of Superoxide Ion Assay Kit (Colorimetric)

Código de producto. 18697920 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18697920 96 pruebas 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18697920 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP325833

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Assay Kit (Colorimetric)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Contenido y almacenamiento Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Cantidad 96 pruebas
Especie Non-species specific
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.