Learn More
Influenza A H9N2 Hemagglutinin anti-Virus, HRP, Antibody Pair, R&D Systems™
Código de producto. 18399681 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 Plates
5 Plates
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18399681 15 Plates paquete de 15
18355362 5 Plates paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18399681 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP30670515PLATES
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Antibody pair for Solid phase sandwich ELISA
Influenza A H9N2 Hemagglutinin specifically detects Influenza A H9N2 Hemagglutinin in Virus samples. It is validated for ELISA/Sandwich ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Influenza A H9N2 Hemagglutinin
Aplicaciones ELISA, Sandwich ELISA
Conjugado HRP
Alias de gen HA, Hemagglutinin, Hemagglutinin HA1 chain, Hemagglutinin HA2 chain
Cantidad 15 Plates
Estado normativo RUO
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Tipo de producto Antibody Pairs
Línea de productos Novus