Learn More
Influenza A H9N2 Hemagglutinin anti-Virus, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Solid phase sandwich ELISA for quantitative determination of Influenza A H9N2 Hemagglutinin
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Influenza A H9N2 Hemagglutinin |
| Aplicaciones | ELISA |
| Conjugado | HRP |
| Alias de gen | HA, Hemagglutinin, Hemagglutinin HA1 chain, Hemagglutinin HA2 chain |
| Cantidad | 5 Plates |
| Estado normativo | RUO |
| Especies diana | Virus |
| Contenido y almacenamiento | Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| Tipo de producto | Antibody Pairs |