missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Influenza A H1N1 Hemagglutinin Antibody - (A/Swine/Iowa/15/1930), Novus Biologicals™

Código de producto. 18152435 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18152435 0.1 mg 0.10 miligramo
18185255 0.025 mg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18152435 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP224938

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Influenza A H1N1 Hemagglutinin Polyclonal specifically detects Influenza A H1N1 Hemagglutinin in Influenza A Virus H1N1 samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Influenza A H1N1 Hemagglutinin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1-1 ug/ml
Formulación 0.2 ml PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen HA, HA1, HA2, Hemagglutinin, Influenza A Virus Hemagglutinin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Within the range of amino acids 205-239 of influenza A H1N1 NS were used as the immunogen.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Non-structural protein 1 from Influenza A virus (strain A/Swine/Iowa/15/1930 H1N1).
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.