Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indium |
| Envase | Frasco |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | 1 g/L ±0,002 g/L |
| Tipo | Solución estándar de llama de un solo elemento con espectroscopía de absorción atómica |
| Solvent or Matrix | 2% HNO3 |
| Cantidad | 100 mL |