Learn More
Indeno, 90 %, téc., estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11994451 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 g
Código de producto. 11994451
Marca: Thermo Scientific Acros 122140010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95-13-6 | C9H8 | 116.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-13-6, 98-29-3
Fórmula molecular C9H8
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00003777
Clave InChI YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indene, indonaphthene, inden, unii-67h8y6lb8a, indenyl radical, 1h-inden, pubchem20728, indene, reag, acmc-209ruy
PubChem CID 7219
ChEBI CHEBI:41921
Nombre IUPAC 1H-indeno
SMILES C1C=CC2=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indene
Nombre de nota tech., 90%
Punto de fusión -5°C to 3°C
Color Blanco a amarillo
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 181.0°C
Temperatura de inflamación 56°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5670 to 1.5720
Cantidad 1 kg
Beilstein 05, 515
Índice Merck 15, 4978
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents,soluble in acetone,miscible with ethanol and ethyl ether
Estabilizante 5 to 10ppm tert-butylcatechol
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.