Learn More
Indeno, 90%, técnico, estabilizado
Código de producto. 10245210 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10245210 5 g Frasco de vidrio 5 g
10255210 250 g Frasco de vidrio 250 g
11994451 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10245210 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122140050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95-13-6 | C9H8| 116,16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-13-6 , 98-29-3
Fórmula molecular C9H8
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00003777
Clave InChI YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indene, indonaphthene, inden, unii-67h8y6lb8a, indenyl radical, 1h-inden, pubchem20728, indene, reag, acmc-209ruy
PubChem CID 7219
ChEBI CHEBI:41921
Nombre IUPAC 1H-indeno
SMILES C1C=CC2=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indene
Nombre de nota tech., 90%
Punto de fusión -5°C to 3°C
Color Blanco a amarillo
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 181.0°C
Temperatura de inflamación 56°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5670 to 1.5720
Cantidad 5 g
Beilstein 05, 515
Índice Merck 15, 4978
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents,soluble in acetone,miscible with ethanol and ethyl ether
Estabilizante 5 to 10ppm tert-butylcatechol
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación