Learn More
Unity Lab Services™ Servicio de recalificación de incubadoras con mapeo de temperatura
Código de producto. 30178683
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Incubadora
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
30178683 Incubadora 1 unidad
1 options
Código de producto. 30178683 Proveedor Unity Lab Services™ N.º de proveedor RQTMINC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Servicios de Recalificación incluyendo 1 Mapeo de Temperatura para Incubadora (documentación incluida)
Recalificación (RQ): Verificación documentada de que el equipo (tal como está instalado) está funcionando según lo previsto de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
  • Verifica funciones importantes del equipo y ayuda a garantizar que el equipo funcione como lo espera el fabricante y cumpla con los estándares y requisitos.
  • Las pruebas clave incluyen puerta entreabierta, corte de energía y alertas de temperatura.
  • Mapeo de temperatura (TM): Un estudio de mapeo que establece la distribución de temperatura dentro de la cámara que se está mapeando y localiza puntos calientes y fríos, lo que proporciona una visión del desempeño de los equipos.
  • Las mediciones de temperatura se realizarán en el aire o con productos simulados cargados en una cámara, con un intervalo de recolección de datos configurable según las necesidades del cliente. Los datos recopilados proporcionan información esencial que ayuda a garantizar que todo el material se almacene correctamente dentro del rango de temperatura indicado.
  • TM incluye una prueba de recuperación de temperatura de puerta abierta, una prueba de falla de energía, valores mínimos y máximos junto con promedios, un gráfico de temperatura a lo largo del tiempo e informes detallados que incluyen datos sin procesar de la sonda.
  • Tenga en cuenta que la instalación y la calificación operativa, idealmente junto con el mantenimiento preventivo y la calibración, deben completarse en el equipo de laboratorio antes de que se puedan realizar los servicios de recalificación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Incubadora
Tipo de producto Servicio de recalificación