missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

INCENP Antibody [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30613770 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30613770 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30613770 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347381MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

INCENP Polyclonal antibody specifically detects INCENP in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno INCENP
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen binds and activates aurora-B and -C in vivo and in vitro, chromosomal passenger protein, FLJ31633, inner centromere protein, inner centromere protein antigens (135kD, 155kD), inner centromere protein antigens 135/155kDa, inner centromere protein INCENP, MGC111393
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Inner centromere protein. (Uniprot# Q9NQS7)
Método de purificación Immunogen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, DNA Repair, Mitotic Regulators, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3619
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.