Learn More
Imrecoxib, MedChemExpress
Descripción
Imrecoxib (BAP-909) is a novel and selective cyclooxygenase 2 (COX-2) inhibitor with an IC50 value of 18 nM, it also inhibits COX1- activity with an IC50 value of 115 nM. Imrecoxib (BAP-909) has anti-inflammatory effect.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Imrecoxib |
| CAS | 395683-14-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H23NO3S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | BAP-909 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (270.65 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1N(CCC)CC(C2=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C2)=C1C3=CC=C(C)C=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 369.48 |
| Mostrar más |