Descripción
Importin alpha 3/KPNA4 Polyclonal antibody specifically detects Importin alpha 3/KPNA4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Importin alpha 3/KPNA4 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 2.5-20 μg/mL |
| Formulación | PBS |
| N.º de referencia del gen | EAW78632 |
| Alias de gen | importin alpha 3, Importin alpha Q1, importin subunit alpha-4, importin-alpha-Q1, IPOA3, karyopherin alpha 4 (importin alpha 3), MGC12217, MGC26703, Qip1, QIP1Karyopherin subunit alpha-4, SRP3 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |