Learn More
Thermo Scientific™ Tapones y tubos para inmunoensayos
Descripción
Reproduzca los resultados una y otra vez con los tapones y tubos para inmunoensayos Thermo Scientific™, ideales para ensayos ELISA, RIA de fase sólida y RIA de fase líquida. Estos productos cuentan con la garantía de las principales normas de calidad y certificaciones del sector.
Características:
- Selección de tres superficies para una unión óptima
- Tres tamaños de tubos con tapones disponibles (se deben solicitar por separado)
- Se adaptan a equipos estándar
Selección de superficie:
- Thermo Scientific™ PolySorp™ es una superficie hidrófoba que une preferentemente a biomoléculas con dominios hidrófobos.
- Thermo Scientific™ MaxiSorp™ es una superficie hidrófila optimizada para la unión de IgG y presenta además un nivel de unión superior de muchas otras proteínas y biomoléculas con propiedades hidrófilas/hidrófobas.
- Thermo Scientific™ Mini-Sorp™ es un material a base de polietileno que ofrece una superficie con un bajo nivel de unión.
Tubos de inmunoensayo en fase líquida (núm. de cat. 443990 y 468608):
- Superficie Minisorp
- Moldeados a partir de una formulación especial de polietileno
- Para inmunoensayos en fase líquida, incluido el radioinmunoensayo (RIA), el almacenamiento de reactivos o la recogida de fracciones cromatográficas
Tubos de inmunoensayo en fase sólida:
- Las superficies PolySorp y MaxiSorp están disponibles para una unión óptima
- Para técnicas de inmunoensayo en fase sólida como IRMA, ELISA e ILMA
- Homogeneidad de adhesión certificada.
- Poliestireno de alta calidad para una calidad óptima.
- El diseño StarTube ofrece una sensibilidad superior y ensayos más rápidos
- Aumento de la sensibilidad del ensayo y reducción del tiempo de incubación
Recomendada para:
- ELISA
- RIA en fase sólida
- RIA en fase líquida
- Almacenamiento de muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polietileno |
| Tipo de producto | Tapón |
| Diámetro exterior (métrico) | 15 mm |
| N.° por paquete | 300 |
| N.º por caja | 2400 |
| Volumen (métrico) | No aplica |
| Para utilizar con (equipo) | 15mm (D.E.) Tubos |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.