Learn More
Thermo Scientific™ Módulos estándar blancos y negros para inmunoensayos
BIOPHARMA
Código de producto. 10634247
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Transparente
Volumen del pocillo (métrico):
350 μl
380 μl
400 μl
Tratamiento de superficie:
MaxiSorp
PolySorp
hidrófobos
Tamaño de la unidad:
60 PCS
paquete de 320
paquete de 60
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Volumen del pocillo (métrico) Tratamiento de superficie Tamaño de la unidad
10634247 Blanco 380 μl hidrófobos paquete de 320
10376231 Blanco 350 μl MaxiSorp 60 PCS
10040591 Blanco 350 μl PolySorp 60 PCS
10080611 Transparente 350 μl MaxiSorp paquete de 60
10759081 Negro 400 μl MaxiSorp paquete de 60
10060591 Negro 400 μl PolySorp 60 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10634247 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 7566
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.00€
    225.00€ / paquete de 320
    Ahorro 11.00€
    4% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Realice inmunoensayos basados en la fluorescencia y la luminiscencia, y ensayos de unión mediante los módulos estándar blancos y negros para inmunoensayos.
Realice inmunoanálisis basados en la fluorescencia y la luminiscencia, y ensayos de unión mediante los módulos estándar blancos y negros para inmunoensayos Thermo Scientific™.
Características:
  • Disponibles en tiras de 8, 12 o 16 pocillos
  • Con o sin marco para la selección del ensayo óptimo
  • Pocillos de fondo plano o forma de C
  • Selección de tres tipos de superficie para una unión óptima
  • El formato blanco ofrece la más alta reflexión de señal posible con una baja fluorescencia de fondo y se recomienda para la epifluorescencia
  • El formato negro reduce la luz con retrodispersión que se puede detectar en la epifluorescencia
  • Utilice un formato transparente o claro solo en aplicaciones de fluorescencia resuelta en el tiempo
Selección de superficie:
  • Thermo Scientific™ PolySorp™ y Microlite™ 1+ para la adsorción de moléculas hidrófobas.
  • Microlite 2+ es ligeramente hidrófila y une una amplia gama de biomoléculas.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™ es hidrófilo e ideal para ensayos de tipo sándwich de anticuerpos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
BreakApart Tiras separable
Propiedad de unión hidrófobos
Los recipientes No
Formato Placa de tiras
Tapa Sin tapa
Método de detección Quimioluminiscencia
matriz, red, conjunto 1 x 12
Envase Paquete de 320, 320 cajas
Tipo de enlace Adsorción
Color Blanco
Tipo de producto Tira de microplacas
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 380 μl
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 330 μl
Tratamiento de superficie hidrófobos
Forma del pocillo Redondo
Para utilizar con (aplicación) Luminiscencia
N.º por caja 320
N.° por paquete 320
Bloqueo de placas Ninguno
Molécula diana Lípidos