Learn More
Thermo Scientific™ Módulos estándar blancos y negros para inmunoensayos, Immulon, F12, Microlite 2, 380 μl
Descripción
Realice inmunoanálisis basados en la fluorescencia y la luminiscencia, y ensayos de unión mediante los módulos estándar blancos y negros para inmunoensayos Thermo Scientific™.
Características:
- Disponibles en tiras de 8, 12 o 16 pocillos
- Con o sin marco para la selección del ensayo óptimo
- Pocillos de fondo plano o en forma de C
- Selección de tres tipos de superficie para una unión óptima
- El formato blanco ofrece la más alta reflexión de señal posible con una baja fluorescencia de fondo y se recomienda para la epifluorescencia
- El formato negro reduce la luz con retrodispersión que se puede detectar en la epifluorescencia
- Utilice un formato transparente o claro solo en aplicaciones de fluorescencia resuelta en el tiempo
Selección de superficie:
- Thermo Scientific™ PolySorp™ y Microlite™ 1+ para la adsorción de moléculas hidrófobas.
- Microlite 2+ es ligeramente hidrófila y une una amplia gama de biomoléculas.
- Thermo Scientific™ MaxiSorp™ es hidrófilo e ideal para ensayos de tipo sándwich de anticuerpos.
Especificaciones
Especificaciones
| BreakApart | Tiras separable |
| Propiedad de unión | Ligeramente hidrófilo |
| Los recipientes | No |
| Método de detección | Quimioluminiscencia |
| Envase | Paquete de 320, 320 cajas |
| Tipo de enlace | Adsorción |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Tira de microplacas |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Mostrar más |