Learn More
Thermo Scientific™ Módulos estándar transparentes para inmunoensayos
BIOPHARMA
Código de producto. 10797921
Cambiar vista
Click to view available options
Tratamiento de superficie:
Hidrófilo
Immulon 1 B
Immulon 2 HB
Immulon 4 HBX
MaxiSorp
MediSorp
MultiSorp
PolySorp
Unión mejorada
Volumen de trabajo (métrico):
250 μl
330 μl
350 μl
Forma del pocillo:
Bordes curvos, base plana (pocillo C)
Redondo
Diseño del pocillo:
C12
C8
F12
F16 (2 x 8 pocillos)
F8
U16
U8
Tamaño de la unidad:
320 PCS
60 PCS
640 PCS
paquete de 100
paquete de 120
paquete de 320
paquete de 50
paquete de 60
paquete de 640
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tratamiento de superficie Volumen de trabajo (métrico) Forma del pocillo Diseño del pocillo Tamaño de la unidad
10797921 MaxiSorp 350 μl Redondo F16 (2 x 8 pocillos) 60 PCS
10721634 MaxiSorp 350 μl Redondo F8 paquete de 120
10294021 PolySorp 250 μl Bordes curvos, base plana (pocillo C) C8 paquete de 60
10574941 MaxiSorp 250 μl Redondo C8 paquete de 60
10274071 PolySorp 250 μl Redondo C8 paquete de 60
10172881 MaxiSorp 250 μl Redondo C8 60 PCS
10032391 MediSorp 350 μl Redondo F8 paquete de 60
10052411 MultiSorp 350 μl Redondo F8 paquete de 60
10554831 MaxiSorp 350 μl Redondo F8 60 PCS
10673832 PolySorp 350 μl Redondo F8 60 PCS
12799995 Hidrófilo 250 μl Redondo U16 paquete de 320
10174811 MaxiSorp 350 μl Redondo F16 (2 x 8 pocillos) 320 PCS
10738091 PolySorp 350 μl Redondo F16 (2 x 8 pocillos) paquete de 320
10227541 MaxiSorp 350 μl Redondo F8 paquete de 640
10748091 PolySorp 350 μl Redondo F8 640 PCS
10244551 MaxiSorp 250 μl Redondo C12 60 PCS
10505411 PolySorp 250 μl Redondo C12 paquete de 60
10386231 MaxiSorp 250 μl Redondo U8 paquete de 60
10396231 PolySorp 250 μl Redondo U8 paquete de 60
10079074 Immulon 2 HB 330 μl Redondo F12 paquete de 320
10406165 Immulon 2 HB 330 μl Redondo F12 paquete de 100
10364025 Immulon 1 B 330 μl Redondo F12 paquete de 100
10753886 Immulon 4 HBX 330 μl Redondo F12 paquete de 100
10695757 Unión mejorada 350 μl Redondo F8 paquete de 50
10497305 Immulon 1 B 330 μl Redondo F12 320 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10797921 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 467466
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    388.00€
    369.99€ / paquete de 60
    Ahorro 18.01€
    4% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
Realice aplicaciones que ofrezcan reproducibilidad entre pocillos con estos módulos estándar transparentes para inmunología. Fabricados para adaptarse a equipos estándar.
Desarrolle aplicaciones que garanticen la reproducibilidad entre pocillos con los módulos estándar transparentes para inmunoensayos Thermo Scientific™, los cuales incluyen las placas de módulos Nunc™, Immulon™ y Microtiter™ desarrolladas para técnicas de ELISA. Fabricados para adaptarse a equipos estándar, los módulos permiten el uso flexible de los componentes con tamaños de muestra reducidos. Estos módulos se han fabricado de conformidad con los principales los estándares de calidad y certificaciones.
Los módulos estándar Thermo Scientific son placas de tiras con módulos sólidos que se pueden introducir y extraer fácilmente de su bastidor. Esto mejora el uso de la placa con tamaños de muestra más pequeños.
  • Varios formatos de tiras: Tiras de 8 pocillos, 12 pocillos y 16 pocillos (2 columnas de 8 pocillos)
  • Varias formas de pocillos: fondo plano, fondo en C (borde redondeado), pocillos en forma de U, StarWell (los pocillos tienen aletas para aumentar el área de superficie y mejorar el rendimiento)
  • Varios tipos de superficie para maximizar el rendimiento del ensayo
  • Los módulos permanecen en el marco cuando se invierten
  • Marco apilable con marcas de orientación de la tapa
  • Pocillos de poliestireno con marco de polietileno
  • Dimensiones externas: 128 × 86mm
Selección de superficie
  • PolySorp™, Immulon 1B y de unión universal Universal Binding (UB) para la adsorción de moléculas hidrófobas
  • Las superficies MediSorp™ e Immulon 2HB son ligeramente hidrófilas y se unen a una gran variedad de biomoléculas
  • Las superficies MaxiSorp™, Immulon 4 HBX y de unión mejorada Enhanced Binding (EB) son hidrófilas e ideales para ensayos sándwich de anticuerpos
  • La superficie MultiSorp™ es muy hidrófila y es particularmente adecuada para glucanos y proteínas hidrosolubles
Información para pedidos:
Módulos independientes. Los modelos con n.º de cat. 95029440 y 464394 incluyen un certificado. Bastidores y módulos disponibles por separado. Disponibilidad de tapas de tiras y cinta de sellado. Se pueden solicitar módulos con codificación de color. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o el representante de ventas.
Certifications
Los productos especificados en la tabla están certificados para:Adsorción de IgG; CV < 5 % entre pocillos; todos los resultados +/- 10 % de la media; fondo de todos los pocillos +/-0,005 unidades de absorbancia con respecto a la media.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
BreakApart No
Propiedad de unión Hidrófilo
Certificaciones/conformidad Certificación para la adsorción de IgG; CV del < 5 % entre pocillos.
Los recipientes Sí
Formato Placa de tiras
Tapa Sin tapa
Método de detección Colorimétrico
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase 60 cajas
Color Transparente
Tipo de producto Placa de tiras
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 350 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie MaxiSorp
Forma del pocillo Redondo
N.º por caja 60
N.° por paquete 10
Bloqueo de placas Ninguno
Cantidad 60/caja
Molécula diana Anticuerpos (glucoproteínas)
Diseño del pocillo F16 (2 x 8 pocillos)