Learn More
Thermo Scientific™ Módulos estándar transparentes para inmunoanálisis, con marco
BIOPHARMA
Código de producto. 15377036
Cambiar vista
Click to view available options
Tratamiento de superficie:
MediSorp
Tamaño de la unidad:
60 PCS
Código de producto. Tratamiento de superficie Tamaño de la unidad
15377036 MediSorp 60 PCS
1 options
Código de producto. 15377036 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 467595
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Los módulos estándar Immuno Clear cuentan con placas de módulos Nunc™, Immulon™ y Microtiter™ que se desarrollan para técnicas ELISA y se adaptan a equipos estándar.
Los módulos estándar Immuno Clear de Thermo Scientific™ cuentan con placas de módulos Nunc™, Immulon™ y Microtiter™ que se desarrollan para técnicas ELISA y se adaptan a equipos estándar. Su formato ofrece un uso flexible de componentes con tamaños de muestra reducidos. Los módulos ofrecen fiabilidad entre lotes, reproducibilidad entre pocillos y cuentan con certificaciones y estándares de calidad líderes del sector.
Los módulos estándar Thermo Scientific son placas de tiras con módulos sólidos que se pueden introducir y extraer fácilmente de su marco. Esto mejora el uso de la placa con tamaños de muestra más pequeños.
  • Varios formatos de tiras: tira de 8 pocillos, tira de 12 pocillos y tira de 16 pocillos (dos columnas de 8 pocillos)
  • Varias formas de pocillos: fondo plano, fondo en C (borde redondeado), pocillos en forma de U, StarWell (los pocillos tienen aletas para aumentar el área de superficie y mejorar el rendimiento)
  • Varios tipos de superficie para maximizar el rendimiento del ensayo
  • Los módulos permanecen en el marco cuando se invierten.
  • Marco apilable marcado para la orientación de las tapas.
  • Pocillos de poliestireno con marco de polietileno
  • Dimensiones externas: 128 × 86mm
Selección de superficie
  • PolySorp™, Immulon 1B y de unión universal Universal Binding (UB) para la adsorción de moléculas hidrófobas
  • Las superficies MediSorp™ e Immulon 2HB son ligeramente hidrófilas y se unen a una gran variedad de biomoléculas
  • Las superficies MaxiSorp™, Immulon 4 HBX y adherencia mejorada Enhanced Binding (EB) son hidrófilas e ideales para ensayos sándwich de anticuerpos
  • La superficie MultiSorp™ es muy hidrófila y es particularmente adecuada para glucanos y proteínas hidrosolubles
Información para pedidos:
Módulos independientes. Los modelos con n.º de cat. 95029440 y 464394 incluyen un certificado. Marcos y módulos disponibles por separado. Cinta de sellado y tapones para tiras disponibles. Se pueden solicitar módulos con codificación de color. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o el representante de ventas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
BreakApart No
Propiedad de unión Ligeramente hidrófilo
Certificaciones/conformidad Certificación para la adsorción de IgG; CV del < 5 % entre pocillos
Los recipientes Sí
Tapa Con tapa
Método de detección Colorimétrico
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase Paquete de 10, 60 cajas
Tipo de enlace Adsorción
Color Transparente
Tipo de producto Marco
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 350 μl
Tratamiento de superficie MediSorp
Forma del pocillo Redondo
N.º por caja 60
N.° por paquete 10
Bloqueo de placas Ninguno
Cantidad 10/paq.
Molécula diana Proteínas
Diseño del pocillo F16