Learn More
Thermo Scientific™ Módulos transparentes separables para inmunoensayos, C8 LockWell, MediSorp
Descripción
Elija entre cuatro superficies y una variedad de pocillos y configuraciones. Los módulos separables Thermo Scientific™ para inmunoanálisis ofrecen una selección óptima de productos para el ensayo específico. Ofrecen fiabilidad entre lotes y reproducibilidad entre pocillos.
Elija entre LockWell, BreakApart y los 1 x 8 módulos separables en marcos estándar de 96 pocillos.
- Para ensayos inmunológicos en fase sólida, por ejemplo ELISA
- Cuatro opciones de superficie para conseguir una unión óptima
- Los módulos independientes son fáciles de manipular.
- Sistema alfanumérico para una sencilla orientación.
- Se adaptan a equipos estándar.
- Alta calidad óptica para unos resultados fiables
- Poliestireno
Selección de superficie
- PolySorp™, Immulon™ 1B y de unión universal Universal Binding (UB) para la adsorción de moléculas hidrófobas
- Las superficies MediSorp™ e Immulon 2HB son ligeramente hidrófilas y se unen a una gran variedad de biomoléculas
- Las superficies MaxiSorp™, Immulon 4 HBX y adherencia mejorada Enhanced Binding (EB) son hidrófilas e ideales para ensayos sándwich de anticuerpos
- La superficie MultiSorp™ es muy hidrófila y es particularmente adecuada para glucanos y proteínas hidrosolubles
Especificaciones
Especificaciones
| BreakApart | Tiras separable |
| Propiedad de unión | Ligeramente hidrófilo |
| Los recipientes | Sí |
| Tapa | Sin tapa |
| Descripción | Alta calidad óptica para unos resultados fiables |
| Método de detección | Colorimétrico |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 60 cajas |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Marco |
| Mostrar más |