missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IMMP2L Antibody [Allophycocyanin], Novus Biologicals™

Código de producto. 30604053 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30604053 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30604053 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346482APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IMMP2L Polyclonal antibody specifically detects IMMP2L in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IMMP2L
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, IMP2 inner mitochondrial membrane peptidase-like (S. cerevisiae), IMP2 inner mitochondrial membrane protease-like (S. cerevisiae), IMP2inner mitochondrial membrane peptidase 2 like, IMP2-LIKE, IMP2-like protein, mitochondrial inner membrane protease subunit 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno IMP2 inner mitochondrial membrane peptidase-like. (Uniprot# Q96T52)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83943
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.