Descripción
- Colorantes compatibles: Coomassie azul brillante, Amido negro, India tinta, Ponceau-S rojo, Colloidal oro, CPTS, Toluidine azul, Transillumination,Sypro™ rubí
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Código de filtro: IPVH; membrana de PVDF Immobilon-P |
| Para utilizar con (aplicación) | Western blotting; inmunotransferencia (Western), transferencia de puntos |
| Capacidad de unión | Electrostática, hidrófoba |
| Color | Blanco |
| Código | IPVH |
| Superficie | Plano |
| Cantidad | 1 |
| Formato | Rollo |
| Material | PVDF |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Mostrar más |