Learn More
Merck Membranas de transferencia Immobilon-NC
Código de producto. 10533372 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10533372 100 mm paquete de 50
1 options
Código de producto. 10533372 Proveedor Merck N.º de proveedor HATF10050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    415.00€
    394.57€ / paquete de 50
    Ahorro 20.43€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sensibilidad máxima con fondo mínimo, adecuado tanto para sistemas de detección quimioluminiscentes como radioactivos
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han convertido a los filtros de membrana MF-Millipore™ en una de las membranas más utilizadas en aplicaciones analíticas y de investigación. Los filtros MF-Millipore™ sin surfactante Triton™ contienen cantidades mínimas de agente humidificante y tienen un contenido de agua extraíble inferior al de los filtros estándar MF-Millipore™. Características y ventajas:
  • Filtro versátil para aplicaciones de monitorización biológica y ambiental
  • Disponible en una amplia gama de tamaños de poro, de color negro o blanco, con o sin superficie cuadriculada
  • Compatible con los métodos de esterilización en autoclave, con óxido de etileno y radiación gamma
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Caudal de aire 4 l/min x cm2
    Punto de burbuja A 23°C, ≥2,1 bares, aire con agua.
    Formato Disco
    Material MCE
    Tamaño de poro 0,45 μm
    Código de filtro HATF
    Para utilizar con (aplicación) Inmunotransferencia (Western blotting)
    Porosidad 0,79
    Tipo de superficie Liso
    Temperatura máx. (métrico) de 75 °C
    Intervalo de temperatura (métrico) Máx. 75 °C.
    Grosor (métrico) 150 μm
    Tipo Membranas de transferencia
    Diámetro (métrico) 100 mm
    Diámetro del filtro (métrico) 100 mm