Learn More
Merck Membranas Immobilon-NC, sin Triton, 0,45 μm
Código de producto. 10166480 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
82 mm
85 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10166480 85 mm paquete de 50
10238200 82 mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10166480 Proveedor Merck N.º de proveedor HATF08550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    512.00€
    313.00€ / paquete de 50
    Ahorro 199.00€
    38% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ésteres celulosa mixta, sin surfactantes
Membrana de transferencia de ésteres de celulosa mixta, sin surfactantes, con un tamaño de poro de 0,45 μm (filtro de 0,45 micras) para western blotting con métodos de detección cromogénicos, radiactivos o fluorescentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanco
Material MCE
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad No estéril
Caudal 60 ml/min x cm2
Para utilizar con (aplicación) Aclarado de fluidos; filtración esterilizante de medios de cultivo de tejidos, aditivos antibióticos; monitorización del aire; análisis de partículas; eliminación de partículas; ensayos biológicos (estudios de unión de receptores, precipitados TCA, etc.).
Tipo de membrana Liso
Tipo Membranas de transferencia
Mojabilidad Hidrófilo
Diámetro (métrico) 85 mm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Immobilon-NC Triton-free 85mm disc
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizarpolvo para la extinción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose