Learn More
Merck Membranas de PVDF Immobilon™-FL
Código de producto. 16319601 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 rollo
10 láminas
Formato:
Hoja
Rollo
Dimensions (LxW):
10 x 10 cm (3,9 x 3,9 in)
20 x 20 cm (7,9 x 7,9 in)
26,5 cm x 1,875 m
26,5 cm x 3,75 m
7 x 8,4 cm (2,8 x 3,3 in)
8,5 cm x 10 m (3,3 in x 32,8 pies)
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formato Dimensions (LxW) unitSize
16319601 1 rollo Rollo 8,5 cm x 10 m (3,3 in x 32,8 pies) cada uno
10452792 1 rollo Rollo 26,5 cm x 3,75 m 1 rollo
15740319 1 rollo Rollo 26,5 cm x 1,875 m cada uno
10777074 10 láminas Hoja 7 x 8,4 cm (2,8 x 3,3 in) paquete de 10
10599942 10 láminas Hoja 10 x 10 cm (3,9 x 3,9 in) paquete de 10
10113432 10 láminas Hoja 20 x 20 cm (7,9 x 7,9 in) paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16319601 Proveedor Merck N.º de proveedor IPFL85R
Impulsando la proteómica
Usar código promocional 28003
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 23-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
PVDF Immobilon-FL, 0,45 μm, rollo de 8,5 cm x 10m
Diseñadas específicamente para western blot y la secuenciación de proteínas.Las membranas de transferencia de PVDF Immobilon™-FL tienen una superficie lisa con poros de 0,45 μm, además de una fluorescencia de fondo más baja que otras membranas.Disponibles en cuadrados de 10 y 20 cm y en un rollos de 3,75 m.
  • La primera membrana de transferencia optimizada para aplicaciones de fluorescencia
  • El fondo extremadamente bajo mejora la sensibilidad de todos los protocolos de detección de fluorescencia
  • Compatible con todas las sondas fluorescentes de uso frecuente en todas las longitudes de onda de excitación y emisión
  • Ideal para aplicaciones de multiplexación y quimiofluorescencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 8,5 cm
Anchura (métrico) 10 m
Descripción Membrana de transferencia Immobilon-FL
Para utilizar con (aplicación) Fluorescencia, quimiofluorescencia, cromogenia, quimioluminiscencia
Color Blanco
Cantidad 1 rollo
Anchura (imperial) 32,8 ft
Formato Rollo
Material PVDF
Longitud (imperial) 3,3 in
Tamaño de poro 0,45 μm
Dimensions (LxW) 8,5 cm x 10 m (3,3 in x 32,8 pies)
Mostrar más Mostrar menos
A menos que se indique lo contrario en nuestro catálogo u otra documentación de la empresa que acompaña al producto, nuestros productos están destinados únicamente a fines de investigación y no deben utilizarse para ningún otro fin, que incluye, pero no se limita a, usos comerciales no autorizados, usos diagnósticos in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación a seres humanos o animales.