Learn More
Merck Membrana de transferencia Immobilon™-E
Código de producto. 15867541 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 rollo
10 láminas
4 láminas
50 láminas
Dimensions (LxW):
1,875 m x 26,5 cm
10 m x 8,5 cm
10 x 10 cm
7 x 8,4 cm
8 x 10 cm
9 x 12 cm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
paquete de 10
paquete de 4
paquete de 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Dimensions (LxW) unitSize
15867541 1 rollo 1,875 m x 26,5 cm 1 rollo
16379591 1 rollo 10 m x 8,5 cm cada uno
15897531 4 láminas 7 x 8,4 cm paquete de 4
15807541 50 láminas 7 x 8,4 cm paquete de 50
15817541 10 láminas 8 x 10 cm paquete de 10
15827541 10 láminas 9 x 12 cm paquete de 10
15837541 10 láminas 10 x 10 cm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15867541 Proveedor Merck N.º de proveedor IEVH00005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    322.00€
    299.00€ / 1 rollos
    Ahorro 23.00€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Immobilon™-E proporciona una membrana de transferencia de PVDF que se humedece en tampón de transferencia o agua y elimina la necesidad del paso de alcohol premojado.
Especificaciones:
  • 0,45 μEl tamaño de poro m es ideal para la mayoría de las aplicaciones de transferencia Western con quimioluminiscencia o detección cromogénica.
  • Ahorra tiempo y reduce los residuos al eliminar el paso de alcohol premojado.
  • Una mayor retención de proteínas proporciona una señal más fuerte que la mayoría de las membranas de nitrocelulosa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Fácilmente humedecibles con agua
Para utilizar con (aplicación) Inmunotransferencia (Western Blotting)
Color Blanco
Código IEVH
Superficie Plano
Cantidad 1 rollo
Formato Rollo
Material PVDF
Tamaño de poro 0,45 μm
Dimensions (LxW) 1,875 m x 26,5 cm